33706
Spinosad
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Mixture of Spinosyn A and Spinosyn D
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(C1C(OC(CC1)OC2CCCC(OC(=O)CC3C4C(C5C(CC4)CC(C5)OC6C(C(C(C(C6)C)OC)OC)OC)CC3C(=O)C2C)CC)C)(C)C
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
chave InChI
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?