37905
Thiacloprid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
[3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CN2CCS\C2=N\C#N)cn1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10+
chave InChI
HOKKPVIRMVDYPB-GXDHUFHOSA-N
Descrição geral
Find more information here: Neonicotinoids
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Determination of Neonicotinoids in Honey using a Chromolith RP-18 HPLC column and UV Detection
Protocolos
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express
LC/MS/MS Analysis of Neonicotinoid Pesticides in Dandelion Blossoms on Ascentis® Express C18 after Dispersive SPE (QuEChERS) using Supel™ QuE
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction