Documentos Principais
400580
Sigma-Aldrich
Potassium tellurate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
K2TeO4·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
269.79 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
powder, crystals or chunks
concentração
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
chave InChI
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)