181099
Poli(éter metilvinílico-ácido alt-maleico)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Sinônimo(s):
Copolímero de metoxietileno-ácido maleico, Copolímero de éter metilvinílico-ácido maleico, Poli(ácido maleico-éter metilvinílico)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
cadeia de caracteres SMILES
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
chave InChI
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde