434558
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~20,000
viscosidade
30 cP, 30 % in H2O(lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
chave InChI
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.