Key Documents
900354
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-methyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Sinônimo(s):
PMeOx-Azide, PMeOx-N3
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C4H7NO)nN3
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)