437247
Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
vinyl acetate 12 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
beads
temperatura de autoignição
500 °F
índice de fusão
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
contém
400-1200 ppm BHT as antioxidant
composição
vinyl acetate, 12 wt. %
dureza
43 (Shore D, ASTM D 2240)
pf
95 °C
temperatura de transição
softening point 65 °C (Vicat, ASTM D 1525)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
chave InChI
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)