418870
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Fórmula linear:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
atividade específica
1.9 carboxyl groups per molecule
peso molecular
average Mn ~3,800
composição
acrylonitrile, 8-12 wt. %
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
viscosidade
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
número de acidez
28
temperatura de transição
Tg −66 °C (DSC)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
chave InChI
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
Características e benefícios
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?