5.00511
Histone Acetyltransferase Inhibitor VIII, NU9056
Sinônimo(s):
Histone Acetyltransferase Inhibitor VIII, NU9056, HAT Inhibitor VIII, p300/CBP Inhibitor VII, PCAF Inhibitor V, 1,2-Bis(isothiazol-5-yl)disulfane, 1,2-di(isothiazol-5-yl)disulfane, KAT5 Inhibitor I, Tip60 Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-brown
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1nccc1SSc2[s]ncc2
InChI
1S/C6H4N2S4/c1-3-7-9-5(1)11-12-6-2-4-8-10-6/h1-4H
chave InChI
MLRAMCAHIWHWRM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
KAT5
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2