C9873
CPTH2
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Cyclopentylidene-[4-(4-chlorophenyl)thiazol-2-yl)hydrazone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2csc(N\N=C3\CCCC3)n2
InChI
1S/C14H14ClN3S/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-19-14(16-13)18-17-12-3-1-2-4-12/h5-9H,1-4H2,(H,16,18)
chave InChI
YYTHPXHGWSAKIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.