300112S
Avanti
Dox-NP™ (2mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Dox-NP™ (2mL vial)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Dox-NP™ (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Ensaio
>99% (HPLC/MS)
forma
dispersion
embalagem
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments
- in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies
- to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3