S3442
SB 216763
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Ensaio
>98% (HPLC)
cor
orange
solubilidade
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
chave InChI
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology