SML0531
BIO-Acetoxime
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2′Z,3′E)-6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, (3Z)-3-[(3E)-3-[(Acetyloxy)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene]-6-bromo-1,3-dihydro-2H-Indol-2-one, 6-Bromoindirubin acetoxime, 6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, BIA
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
, dark red to purple
solubilidade
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C18H12BrN3O3/c1-9(23)25-22-16-12-4-2-3-5-13(12)20-17(16)15-11-7-6-10(19)8-14(11)21-18(15)24/h2-8,20H,1H3,(H,21,24)/b17-15-,22-16+
chave InChI
MENDIXKFTXYTHJ-HPBPSMLHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to GSK-3 for your research needs.