R9629
D-(−)-Ribose
suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (GC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
88-92 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3