D5899
2-Deoxy-D-ribose
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
89-90 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
chave InChI
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?