About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
chave InChI
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349046-1G | 4061826765937 |
349046-5G | 4061838090423 |