Documentos Principais
D7283
Sigma-Aldrich
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
~90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21ClO5
Número CAS:
Peso molecular:
388.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
~90%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
117-119  °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19+/m0/s1
chave InChI
FJHSYOMVMMNQJQ-IPMKNSEASA-N
Aplicação
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl is used as a precursor for the synthesis of unnatural β-D-ribofuranosyl containing nucleosides and nucleotides.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)