Y0000610
Cladribine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloroadenine, 2-Chloro-6-aminopurine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cladribine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
384-389 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
chave InChI
HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)