1134211
USP
Cladribine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-2-methoxyadenosine, 2-Methoxy-2′-deoxyadenosine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cladribine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-11-14-9(12)8-10(15-11)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)
chave InChI
HGRICISHTIAZJG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Cladribine
- Cladribine Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3