1134200
USP
Cladribine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, CdA, Cladribine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cladribine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
chave InChI
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Aplicação
- Cladribine Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3