Y0002093
Regorafenib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
regorafenib
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18)
chave InChI
ZQHJPIPGBODVTG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)