Documentos Principais
Y0002090
Regorafenib monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H15ClF4N4O3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
500.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
regorafenib
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
chave InChI
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Pazopanib
Sigma-Aldrich
CDS023580
Pazopanib
Lapatinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2259
Lapatinib
Everolimus ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2282
Everolimus
Nutlin-3a ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0580
Nutlin-3a
Crizotinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0191
Crizotinib
AZD2461 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1858
AZD2461