About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
157.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
93-95 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
chave InChI
CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Fluoro-4-nitrophenol was used in solid phase synthesis of benzimidazoles and quinoxalin-2-ones. It was also used in the synthesis of 2-hydroxy-4-[(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yloxy]nitrobenzene.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Solid phase synthesis of 5, 6, 7, 8-tetrahydro-1H-imidazo [4, 5-g] quinoxalin-6-ones.
Mazurov A.
Tetrahedron Letters, 41(1), 7-10 (2000)
Synthesis of the farnesyl ether 2, 3, 5-trifluoro-6-hydroxy-4-[(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-2, 6,10-trien-1-yloxy] nitrobenzene, and related compounds containing a substituted hydroxytrifluorophenyl residue:
Marriott JH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4265-4278 (2000)
J G Bundy et al.
FEBS letters, 500(1-2), 31-35 (2001-07-04)
The endogenous metabolites of the coelomic fluid of the earthworm Eisenia veneta were characterised using high-resolution one-dimensional and two-dimensional 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy. Signals from common organic acids, such as acetate, fumarate, malonate, malate, formate, and succinate, were identified