C2522
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
Sinônimo(s):
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine erythrocytes
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥3,000 W-A units/mg protein
peso molecular
30 kDa
pI
~5.9
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)