C4911
Chlorothiazide
thiazide diuretic
Sinônimo(s):
6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
>300 °C
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
chave InChI
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA4(762) , SLC12A3(6559)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?