308560
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide
98%
Sinônimo(s):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Ensaio
98%
forma
powder
pf
257-261 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
chave InChI
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?