Documentos Principais
BP010
4-Amino-6-chlorobenzene-1-3-disulfonamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
285.73
Beilstein:
1083877
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzothiadiazine , quinapril, hydrochlorothiazide
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
257-261 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
chave InChI
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Aplicação
4-Amino-6-chlorobenzene-1-3-disulfonamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Embalagem
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)