1057507
USP
Benzothiadiazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydrochlorothiazide
fabricante/nome comercial
USP
pf
257-261 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
chave InChI
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Chlorothiazide
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)