Documentos Principais
8.17023
SAFC
Butil-hidroxianisol
E 320
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Butil-hidroxianisol
About This Item
Fórmula linear:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número E:
E320
Número do índice EC:
246-563-8
pressão de vapor
1.33 hPa ( 105 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
263 °C/1013 hPa
pf
48-63 °C
temperatura de transição
flash point 142.1 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O butil-hidroxianisol é um antioxidante e geralmente é usado como aditivo para a preservação de alimentos.
Exoneração de responsabilidade
A substância 8.17023 não tem número de registro REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), porque o único uso apoiado é o uso em produtos medicinais para uso humano ou veterinário ou em alimentos ou rações, conforme o artigo 2 do Regulamento REACH (CE) N.º 1907/2006.
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5