Documentos Principais
8.17074
SAFC
Hidroxitolueno butilado
E 321
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidroxitolueno butilado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24O
Número CAS:
Peso molecular:
220.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número E:
E321
Número do índice EC:
204-881-4
pressão de vapor
0.02 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
345 °C
p.e.
265 °C/1013 hPa
pf
69-70 °C
temperatura de transição
flash point 127 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
chave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O butil-hidroxitolueno é um antioxidante e geralmente é usado como aditivo para a preservação de alimentos.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - open cup