B1212000
Hidroxianisol butilado
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2(3)-t-Butil-4-hidroxianisol, 2(3)-t-Éter monometílico de butil-hidroquinona, BHA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
6.2 (vs air)
família API
butylhydroxyanisole
temperatura de autoignição
599 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)