47168
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
analytical standard
Sinônimo(s):
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, E321
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
chave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm