48710
Propil galato
≥98.0% (HPLC), solid, antioxidant
Sinônimo(s):
Ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Propil galato, antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
146-149 °C (lit.)
146-149 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
187 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?