Documentos Principais
8.20599
Sigma-Aldrich
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Fórmula linear:
3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-498-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
145-148 °C
temperatura de transição
flash point 187 °C
solubilidade
3.5 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<ul>
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
187 °C - closed cup