8.18755
Acetic acid
99-100%, for synthesis
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido acético, for synthesis
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
800 °F
potência
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
solubilidade
soluble 602.9 g/L
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C