W294705
Propil galato
≥98%, FCC
Sinônimo(s):
Ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.615
FDA 21 CFR 175.125
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 184.1660
Ensaio
≥98%
pf
146-149 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
187 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W294705-SAMPLE | |
W294705-10KG | |
W294705-10KG-K | 4061834397106 |
W294705-1KG | |
W294705-1KG-K | 4061834405139 |
W294705-5KG | |
W294705-5KG-K | |
W294705-SAMPLE-K | 4061834355892 |