60420
Potassium oleate
technical, ≥87% (fatty acid)
Sinônimo(s):
Oleic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥87% (fatty acid)
Impurezas
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
chave InChI
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?