Documentos Principais
Y0002116
Propil galato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Fórmula linear:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Beilstein:
1877976
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
propyl gallate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
146-149 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Reconstituição
Prepare uma solução 0,1 M em glicerol:PBS (9:1)
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
187 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)