Documentos Principais
SMB01358
Sigma-Aldrich
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
293.36
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
chave InChI
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
Descrição geral
Lysylphenylalanine is a dipeptide composed of lysine and phenylalanine.
Aplicação
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)