SMB01362
Arginylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Arg-phe, Arginyl-phenylalanine, RF, RF dipeptide
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
cor
white to beige
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
chave InChI
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)