SMB01349
Glutamyltyrosine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-alpha-L-Glutamyl-L-tyrosine, N-alpha-Glutamyltyrosine, L-Glu-L-tyr, L-Glutamyl-L-tyrosine, L-alpha-Glutamyl-L-tyrosine, Alpha-L-Glu-L-tyr, Alpha-Glu-tyr, Alpha-Glutamyltyrosine, a-L-Glu-L-tyr, a-Glu-tyr, a-Glutamyltyrosine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
pf
186 °C
aplicação(ões)
(Metabolomics research)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)C(N)CCC(=O)O
InChI
1S/C14H18N2O6/c15-10(5-6-12(18)19)13(20)16-11(14(21)22)7-8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,10-11,17H,5-7,15H2,(H,16,20)(H,18,19)(H,21,22)
chave InChI
YSWHPLCDIMUKFE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)