452505
2,6-Di(tert-butyl-d9)-4-methyl(phenol-3,5,O-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
BHT-d21
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
265 °C (lit.)
pf
69-71 °C (lit.)
alteração de massa
M+21
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c(c([2H])c(C)c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD
chave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-YLENQQAOSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?