Key Documents
660337
Sigma-Aldrich
2,6-Di(tert-butyl-1-d1)-4-methyl-d3-phenol-3,5-d2 (BHT)
97 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D7H8O
Número CAS:
Peso molecular:
218.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
pureza isotópica
97 atom % D
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)