Documentos Principais
W218308
Sigma-Aldrich
Hidroxianisol butilado
99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2(3)-t-Butil-4-hidroxianisol, 2(3)-t-Éter monometílico de butil-hidroquinona, BHA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H3(OCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.24
Número FEMA:
2183
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número E:
E 320
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
6.2 (vs air)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
599 °F
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
mild
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O hidroxianisol butilado é um composto fenólico monoídrico volátil usado principalmente como antioxidante e conservante no setor alimentício. Ele é usado para conservar o sabor e a cor de óleos por sua capacidade de restringir a oxidação de ácidos graxos de cadeia curta.
Aplicação
  • A inibição da NADPH oxidase 2 aumenta a resistência à neuroinflamação viral, facilitando a polarização para M1 de macrófagos nos tecidos extraneurais.: Este estudo examina os potenciais efeitos neuroprotetores do hidroxianisol butilado (BHA) na modulação das respostas imunes durante infeções virais do sistema nervoso, sugerindo a utilidade de BHA na redução da neuroinflamação por modulação macrofágica (Choi et al., 2024).
  • Determinação eletroquímica altamente sensível de hidroxianisol butilado em amostras de alimentos usando eletrodo de grafite tridimensional com pré-tratamento eletroquímico, modificado com filme de nanocanal de sílica.: Este estudo apresenta um novo método de detecção de BHA em produtos alimentícios, enfatizando seu papel na segurança alimentar e no controle de qualidade e mostrando o uso avançado de materiais para melhor desempenho analítico (Huang et al., 2024).
  • Purificação e identificação de novos peptídeos antioxidantes derivados dos hidrolisados de Bombyx mori pupae.: Ao se concentrar em peptídeos antioxidantes, esta pesquisa também contextualiza o mercado antioxidante, em que o BHA é claramente utilizado, destacando a busca contínua por alternativas naturais e eficazes nas indústrias alimentícias e farmacêuticas (Chukiatsiri et al., 2024).
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 326-328 (1997)
Safety assessment of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene as antioxidant food additives
Williams GM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 37(9), 1027-1038 (1999)
Safety aspects of food preservatives
Parke DV & Lewis DFV
Food Additives and Contaminants, 9(5), 561-577 (1992)
Fang Li et al.
Molecular medicine reports, 6(3), 625-630 (2012-07-04)
Cerebrovascular injury is one of the three major causes of death and is the leading cause of adult disability. Despite the increasing progress in emergency treatment and early rehabilitation in patients with cerebrovascular injury, treatment options for neurological dysfunction that
A Naqinezhad et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 16 Suppl 3, 88-94 (2012-09-11)
Artemisia (Asteraceae) contains more than 400 species. Many of the plants belonging to this genus are known to possess biological properties. In this study, antioxidant and antihemolytic activities of flavonoid rich fractions of A. tschernieviana Besser were evaluated. Plant aerial
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W218308-100G
W218308-1KG-K4061835565252
W218308-2.5KG
W218308-5KG
W218308-100G-K4061835513376
W218308-1KG
W218308-5KG-K4061837508677
W218308-SAMPLE
W218308-SAMPLE-K4061837508684