20021
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
≥98% (sum of isomers, GC), ≤10% 2-BHA basis (GC)
Sinônimo(s):
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (sum of isomers, GC)
Formulário
solid
composição
2-BHA, ≤10% GC
3-BHA, ≥90% GC
Impurezas
≤1% 4-hydroxyanisole
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
48-63 °C
solubilidade
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faint yellow or tan
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Regulation of Smad signaling in mesenchymal stem cells: 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole disrupts the differentiation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells into brown adipocytes by modulating Smad signaling pathways, with potential implications for obesity and metabolic syndrome research (Wang et al., 2023).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?