PHR1192
Benzothiadiazine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1057507
família API
hydrochlorothiazide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
257-261 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
chave InChI
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)