1593412
USP
Quinapril Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Quinapril diketopiperazine, (αS,3S,11aS)-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
quinapril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
NDDYKENLGBOEPD-HSQYWUDLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Quinapril Tablets
- Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Quinapril Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3