97085
Benzylidene camphor sulfonic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
α-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid, 3-Benzylidenecamphor-4′-sulphonic acid, 4′-Sulfo-3-benzylidenecamphor, 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, BCSA
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
chave InChI
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
Descrição geral
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?