Documentos Principais
C3934
Sigma-Aldrich
Anidrase carbônica
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
Sinônimo(s):
Carbonato desidratase, Carbonato hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine erythrocytes
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 W-A units/mg protein
peso molecular
30 kDa
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
A anidrase carbônica de eritrócitos bovinos (BCA) foi usada para estudar o efeito da remoção do íon metálico ligado a enzimas, Zn2+, sobre o comportamento de agregação da enzima. A remoção de íons metálicos por um quelante como EDTA aumenta a propensão da enzima a adotar o estado de glóbulo fundido. Descobriu-se que esse estado da enzima se liga à α-cristalina semelhante a uma chaperona e evita a agregação. A enzima da Sigma foi imobilizada em transdutores eletroquímicos para obter e desenvolver um dispositivo analítico para medir CO2 dissolvido. Ela também foi usada para análise termodinâmica das mudanças conformacionais da BCA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A anidrase carbônica é uma metaloenzima de zinco com um peso molecular de cerca de 30.000 Da. A enzima catalisa a hidratação do dióxido de carbono em ácido carbônico. Ela está envolvida em processos fisiológicos e patológicos vitais, como homeostase de pH e CO2, transporte de bicarbonato e CO2, reações biossintéticas, reabsorção óssea, calcificação e tumorigenicidade. Portanto, essa enzima é um importante alvo de inibidores, com aplicações clínicas em diversas doenças, como glaucoma, epilepsia e doença de Parkinson.
Definição da unidade
Uma unidade de Wilbur-Anderson (W-A) fará com que o pH de um tampão Trizma 0,02 M caia de 8,3 para 6,3 por min a 0°C. (Uma unidade de W-A é basicamente equivalente a uma unidade de Roughton-Booth.)
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Heather N Hollowell et al.
Journal of biochemistry and molecular biology, 40(2), 205-211 (2007-03-31)
The stability curve - a plot of the Gibbs free energy of unfolding versus temperature - is calculated for bovine erythrocyte carbonic anhydrase in 150 mM sodium phosphate (pH = 7.0) from a combination of reversible differential scanning calorimetry measurements
Mikhail Krasavin et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 165-171 (2019-11-23)
Testing of an expanded, 800-compound set of analogues of the earlier described Strecker-type α-aminonitriles (selected from publicly available Enamine Ltd. Screening Collection) in thermal shift assay against bovine carbonic anhydrase (bCA) led to further validation of this new class of
A J Boller et al.
Geobiology, 13(1), 33-43 (2014-10-11)
The cosmopolitan, bloom-forming diatom, Skeletonema costatum, is a prominent primary producer in coastal oceans, fixing CO2 with ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RubisCO) that is phylogenetically distinct from terrestrial plant RubisCO. RubisCOs are subdivided into groups based on sequence similarity of their
Use of carbonic anhydrase in electrochemical biosensors for dissolved CO2
Cammaroto C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 48(1-3), 439-447 (1998)
K Rajaraman et al.
The Journal of biological chemistry, 271(44), 27595-27600 (1996-11-01)
alpha-Crystallin, a multimeric protein, exhibits chaperone-like activity in preventing aggregation of several proteins. We have studied the chaperone-like activity of alpha-crystallin toward heat-induced aggregation of bovine and human carbonic anhydrase. Human carbonic anhydrase aggregates at 60 degrees C, while bovine
Protocolos
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)