Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
R5125
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A
Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
tipo
Type III-A
Ensaio
≥85% RNase A basis (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
85-140 Kunitz units/mg protein
peso molecular
~13,700
técnica(s)
cell based assay: suitable
Impurezas
salt, essentially free
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
protease, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A RNAse A, Ribonuclease A, é uma endorribonuclease que cliva as ligações fosfodiéster do RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade fosfato 3′ (por exemplo, pG-pG-pC-pA-pG será clivado para produzir pG-pG-pCp e A-pG). A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples. A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples com 4 pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, ela não é uma glicoproteína. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase A também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio. A RNase é inibida na presença de íons de metais pesados. A RNase também é inibida competitivamente por DNA.
Aplicação
  • A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
  • A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
  • A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
  • A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
  • A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
  • A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
A ribonuclease A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e amostras de proteína. A ribonuclease A é usada para ensaios de proteção contra RNase, para remover RNA não especificamente ligado, em análise de sequências de RNA, para hidrolisar RNA contido em amostras de proteínas, e na purificação de DNA. A ribonuclease A do pâncreas bovino foi usada em um estudo para avaliar a reticulação oxidativa dependente de níquel de uma proteína. A ribonuclease A do pâncreas bovino também foi usada em um estudo para investigar as constantes de equilíbrio para ligação inespecífica de proteínas ao DNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A ribonuclease A é uma endorribonuclease que cliva o RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade 3′ fosfatada. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio.
Características e benefícios
Nossa ribonuclease A altamente estável, a RNase A, é adequada para remoção de RNA, sequenciamento de RNA e purificação de DNA.
Nota de preparo
Sal fracionado e purificado por cromatografia.
Nota de análise
Proteína determinada por E.
inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Gill et al.
Chemical research in toxicology, 10(3), 302-309 (1997-03-01)
A model protein, ribonuclease A (bovine pancreas), was examined for its ability to coordinate Ni2+ and promote selective oxidation. In the presence of a peracid such as monopersulfate, HSO5-, nickel induced the monomeric RNase A to form dimers, trimers, tetramers
E S Jenuwine et al.
Analytical biochemistry, 242(2), 228-233 (1996-11-15)
Quantitative zonal DNA affinity chromatography may be used to determine accurate equilibrium constants for the binding of proteins nonspecifically to DNA. Zonal quantitative affinity chromatography has not previously been applied to the determination of binding constants of proteins to DNA
J Castro et al.
Cytometry, 14(7), 793-804 (1993-10-01)
An easy method for preparation of bare cell nuclei from fresh solid tissues for DNA flow cytometry is described. Pieces of up to 2 x 2 x 2 mm3 size from fresh tissues were fixed in formalin. After removal of
Aida Muslimovic et al.
Nature protocols, 3(7), 1187-1193 (2008-07-05)
Phosphorylation of histone protein H2AX on serine 139 (gamma-H2AX) occurs at sites flanking DNA double-stranded breaks (DSBs) and can provide a measure of the number of DSBs within a cell. We describe a flow cytometry-based method optimized to measure gamma-H2AX
Yi He et al.
Clinical epigenetics, 14(1), 101-101 (2022-08-14)
Vascular smooth muscle cell (VSMC) phenotype switching is critical for neointima formation, which is the major cause of restenosis after stenting or coronary artery bypass grafting. However, the epigenetic mechanisms regulating phenotype switching of VSMCs, especially histone methylation, are not
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC